Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8-HPLC-Säulen
Säulenformat: Vorsäulenkartusche, 4/Packung; Kohlenstoffbeladung: 7 %; Porengröße: 130 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 28203-014001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10512065
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-C8-HPLC-Säulen bieten eine hochwertige, basendeaktivierte Phase mit Endkappe und ähnlicher Selektivität wie C18, jedoch mit leicht schwächerer Retention. Diese wirtschaftlichen Säulen verfügen über eine geringere Silanol-Aktivität und bieten für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolllabors eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Das auf der Grundlage des bekannten Hypersil Silika basierende basendeaktivierte Silika zählt zu den beliebtesten verfügbaren Packungsmaterialien.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
Komfort, Kosteneffizienz und effektiver Schutz.
  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Retentionsanstieg.
  • Passend für Thermo Scientific™ UNIGUARD™ Direct-Connection Halter und für eigenständige Halter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 4 pro Packung
10 mm
3 μm
130 Å
60 °C
C8
Basendeaktiviertes Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
4 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
L7
Hypersil BDS
7 %
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8-HPLC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.