Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Umkehrphasen-HPLC-Säule, 5 μm, 4,6 mm x 150 mm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 130 Å; Säulenphase: Umkehrphase
365.49 CHF - 1964.86 CHF
Spezifikation
Oberfläche | 170 m²/g |
---|---|
USP-Typ | L1 |
Stationäre Phase | C18 |
Kohlenstoffbeladung | 11 % |
Säulentyp | Umkehrphase |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10662674
|
Thermo Scientific™
28105-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule |
630.88 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10670136
|
Thermo Scientific™
28105-053030 |
50 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule |
626.03 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16308586
|
Thermo Scientific™
28105-259070A |
250 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
1964.86 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10079192
|
Thermo Scientific™
28105-054630 |
50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule |
600.62 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10067244
|
Thermo Scientific™
28103-054030 |
50 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule |
698.49 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10203423
|
Thermo Scientific™
28105-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule |
684.43 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10488004
|
Thermo Scientific™
28105-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule |
684.43 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10610156
|
Thermo Scientific™
28105-104030 |
100 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule |
654.16 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10110513
|
Thermo Scientific™
28105-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule |
654.16 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10389543
|
Thermo Scientific™
28105-123030 |
125 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule |
721.67 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11593041
|
Thermo Scientific™
28103-124630 |
125 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule |
755.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10097544
|
Thermo Scientific™
28105-124030 |
125 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule |
689.09 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10217423
|
Thermo Scientific™
28105-124630 |
125 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule |
689.09 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10484983
|
Thermo Scientific™
28105-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule |
721.67 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10616185
|
Thermo Scientific™
28105-153030 |
150 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule |
721.67 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10403475
|
Thermo Scientific™
28105-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule |
689.09 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10283703
|
Thermo Scientific™
28105-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule |
693.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10438964
|
Thermo Scientific™
28105-204630 |
200 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule |
725.17 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10503425
|
Thermo Scientific™
28105-252130 |
250 mm | 2,1 mm | 5 μm | Analysesäule | N/A | N/A | N/A | |||||
10494435
|
Thermo Scientific™
28105-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm | Analysesäule |
762.41 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10468054
|
Thermo Scientific™
28105-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm | Analysesäule |
725.17 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10344413
|
Thermo Scientific™
28105-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Analysesäule |
728.63 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10734414
|
Thermo Scientific™
28103-013001 |
10 mm | 3 mm | 3 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung |
401.18 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10350885
|
Thermo Scientific™
28102-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Analysesäule |
894.66 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10340885
|
Thermo Scientific™
28102-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Analysesäule |
1040.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10075964
|
Thermo Scientific™
28102-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Analysesäule |
847.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10066694
|
Thermo Scientific™
28102-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Analysesäule |
889.99 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10279864
|
Thermo Scientific™
28102-054630 |
50 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Analysesäule |
780.06 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10621416
|
Thermo Scientific™
28102-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Analysesäule |
816.32 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10100943
|
Thermo Scientific™
28105-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung |
365.49 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10764047
|
Thermo Scientific™
28105-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung |
365.49 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10601144
|
Thermo Scientific™
28105-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung |
365.49 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10424983
|
Thermo Scientific™
28103-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung |
418.08 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10455733
|
Thermo Scientific™
28103-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung |
401.18 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11969098
|
Thermo Scientific™
28102-014001 |
10 mm | 4 mm | 2,4 μm | Vorsäulenkartusche, 4/Packung |
501.57 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11919098
|
Thermo Scientific™
28102-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | Vorsäulenkartusche, 4 pro Packung | N/A | N/A | N/A | |||||
10203183
|
Thermo Scientific™
28103-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule |
755.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10027314
|
Thermo Scientific™
28103-154030 |
150 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule |
755.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10558025
|
Thermo Scientific™
28103-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule |
796.51 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10099332
|
Thermo Scientific™
28103-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule |
796.51 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10374183
|
Thermo Scientific™
28103-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule |
719.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10723657
|
Thermo Scientific™
28103-104030 |
100 mm | 4 mm | 3 μm | Analysesäule |
719.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10666604
|
Thermo Scientific™
28103-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule |
751.03 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10243703
|
Thermo Scientific™
28103-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule |
751.03 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10563225
|
Thermo Scientific™
28103-054630 |
50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Analysesäule |
661.23 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10478754
|
Thermo Scientific™
28103-053030 |
50 mm | 3 mm | 3 μm | Analysesäule |
690.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10495163
|
Thermo Scientific™
28103-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule |
696.22 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10511695
|
Thermo Scientific™
28103-032130 |
30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Analysesäule |
696.22 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10269864
|
Thermo Scientific™
28102-034630 |
30 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Analysesäule |
780.06 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Als robuste, universell einsetzbare Säule für ein breites Anwendungsspektrum wählen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18-HPLC-Säulen. Diese wirtschaftlichen Säulen verfügen über eine geringere Silanol-Aktivität und bieten für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolllabors eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Das auf der Grundlage des bekannten Hypersil Silika basierende basendeaktivierte Silika zählt zu den beliebtesten verfügbaren Packungsmaterialien.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
- Originale Hypersil Säulen vom Hersteller
- Basendeaktiviert mit minimaler Silanol-Restaktivität
- Exzellente Reproduzierbarkeit
- Ökonomische Universalsäule
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
170 m²/g | |
C18 | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
L1 | |
11 % | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.