Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-C18 Säule, 5 μm
Für eine robuste, universell einsetzbare Säule für ein breites Anwendungsspektrum wählen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC-Säulen.
868.33 CHF
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Länge (metrisch) 300 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11573051
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28105-304030
4 mm Innendurchmesser
868.33 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11583051
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28105-304630
4.6 mm Innendurchmesser
868.33 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Basen-deaktiviert mit minimaler Silanol-Restaktivität
  • Exzellente Reproduzierbarkeit
  • Ökonomische Universalsäulen
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
Gehäuse L1
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
300 mm
5 μm
130 Å
60 °C
Gehäuse C18
11%