Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-C18 Säule, 5 μm
Für eine robuste, universell einsetzbare Säule für ein breites Anwendungsspektrum wählen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC-Säulen.
Marke: Thermo Scientific™ 28105-304630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Basen-deaktiviert mit minimaler Silanol-Restaktivität
- Exzellente Reproduzierbarkeit
- Ökonomische Universalsäulen
Spezifikation
Analysesäule | |
300 mm | |
5 μm | |
130 Å | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
11% | |
Ja |
4.6 mm Innendurchmesser | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |