Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-C18 Säule, 3 μm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 130 Å; Säulenphase: Umkehrphase
755.70 CHF - 796.51 CHF
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Länge (metrisch) 120 mm
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 130 Å
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11583041
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28103-123030
3 mm Innendurchmesser
796.51 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10252488
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28103-124030
4 mm Innendurchmesser
755.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Basen-deaktiviert mit minimaler Silanol-Restaktivität
  • Exzellente Reproduzierbarkeit
  • Ökonomische Universalsäulen
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
3 μm
130 Å
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
120 mm
2 bis 9
170 m²/g
Gehäuse C18
11%
Umkehrphase