Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-C18 Säule, 3 μm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 130 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 28103-124030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10252488
  • 755.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Basen-deaktiviert mit minimaler Silanol-Restaktivität
  • Exzellente Reproduzierbarkeit
  • Ökonomische Universalsäulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
120 mm
2 bis 9
170 m²/g
Gehäuse C18
11%
Umkehrphase
4 mm Innendurchmesser
3 μm
130 Å
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase