Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-HPLC-Säulen
Säulenformat: Vorsäulenkartusche, 4/Packung; Kohlenstoffbeladung: 2 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Marke: Thermo Scientific™ 30703-014001
294.47 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese vielseitige Aminopropylphase von Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-LC-Säulen wurde für die Analyse von Zucker entwickelt. Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität. Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino-LC-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
- Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Retentionsanstieg. Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection Halter und eigenständige Halter
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück
Eigenschaften der APS-2-Festphase
- Besonders hohe Empfindlichkeit für Zucker
- Kann in drei Modi verwendet werden: Umkehrphase, Normalphase, schwacher Anionenaustausch
Erforderlich:
Thermo Scientific Uniguard™ Direct-Connection oder eigenständiger Halter
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 4/Packung | |
Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L8 | |
Hypersil, klassisch | |
2 % | |
No | |
Vorsäulenkartusche |
4 mm | |
10 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Amino (NH2) | |
Silika | |
Mixed-Mode | |
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.