Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Drop-in-Schutzkartuschen
Diese Schutzsäulen eignen sich zum Schutz von Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Analytische HPLC-Säulen vor Probenrückständen und störenden Substanzen.
Marke:  Thermo Scientific™ 30705-012101
Artikelnummer. 10048992
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Schützen Sie Ihre analytische HPLC-Säule vor Schäden durch Probenreste und Störsubstanzen. Dies ist eine kostengünstige Möglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer analytischen Säule mit minimaler Beeinträchtigung der Leistung. Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Drop-In Guard Cartridges with Hypersil APS-2 analytical columns.
Klassische stationäre Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruckflüssigchromatographie). Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein verbessertes chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
  • Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück
Eigenschaften der APS-2-Festphase
  • Extra-Sensitivität gegenüber Zuckern
  • Kann in drei Modi verwendet werden: Umkehrphase, Normalphase, schwacher Anionenaustausch
Anforderungen:
Thermo Scientific Uniguard™ Direktanschluss oder freistehende Halter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1.9 %
5 μm
120 Å
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter
Hypersil Classical
2,5 bis 8
10 mm
2.1 mm
Nein
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Drop-in-Schutzkartuschen > Partikelgröße: 5 μm; 10 mm L x2.1 mm ID