Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino HPLC-Säule
Diese vielseitige Aminopropylphase von Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-LC-Säulen wurde für die Analyse von Sacchariden entwickelt.
628.59 CHF - 752.19 CHF
Spezifikation
Partikelgröße 10 μm
pH 2,5 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
USP-Typ Gehäuse L8
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11547491
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30710-304030
4 mm Innendurchmesser
752.19 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11537491
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
30710-254630
4.6 mm Innendurchmesser
628.59 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
  • Extra-Sensitivität gegenüber Zuckern
  • Kann in drei Modi verwendet werden: Umkehrphase, Normalphase, schwacher Anionenaustausch
Spezifikation
Spezifikation
10 μm
120 Å
Gehäuse L8
Silika
Mixed-Mode
2,5 bis 8
170 m²/g
Amino (NH2)
2%
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC