Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino HPLC-Säule
Diese vielseitige Aminopropylphase von Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-LC-Säulen wurde für die Analyse von Sacchariden entwickelt.
Marke: Thermo Scientific™ 30710-254630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
- Extra-Sensitivität gegenüber Zuckern
- Kann in drei Modi verwendet werden: Umkehrphase, Normalphase, schwacher Anionenaustausch
Spezifikation
4.6 mm Innendurchmesser | |
10 μm | |
120 Å | |
Gehäuse L8 | |
Silika | |
Mixed-Mode |
250 mm | |
2,5 bis 8 | |
170 m²/g | |
Amino (NH2) | |
2% | |
Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC |