Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ UniGuard Direct Connect Online SPE-Säulen
Mit diesen direkt anschließbaren SPE-Kartuschen können Sie Zielanalyten in Minutenschnelle reinigen und konzentrieren. Diese bieten einen schnellen und einfachen Anschluss über einen wiederverwendbaren Einlege-Schutzkartuschenhalter.
Marke: Thermo Scientific™ 60311-402
357.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Online-SPE-Produkten können Sie Zielanalyten in Minutenschnelle aufreinigen und konzentrieren. Die Säulen sind in verschiedenen praktischen Formaten erhältlich und verwenden beliebte HyperSep SPE-Chemikalien. Bei Verwendung mit üblichen HPLC-Systemen, Säulen und geeigneten Schaltventilen bieten sie Folgendes:
- Effektive Entfernung von Kontaminanten wie z. B. Proteinen aus Proben
- Schnelle und effektive Reinigung und Konzentration von Zielverbindungen
Die Thermo Scientific HyperSep UniGuard Direct Connect Online-SPE-Säule bietet einen schnellen und einfachen Anschluss über einen wiederverwendbaren Einlege-Schutzkartuschenhalter.
HyperSep UNIGUARD Direct-Connection Online-SPE-Kassetten werden genau wie eine HPLC-Säule direkt an das Umschaltventil angeschlossen. Sie sind mit den folgenden HyperSep SPE-Chemikalien erhältlich:HyperSep™ Retain™ PEP – zur Retention polarer und unpolarer Analyten
HyperSep Retain-CX – zur Retention von basischen und unpolaren Analyten
HyperSep Retain-AX – zur Retention von sauren und unpolaren Analyten
HyperSep™ Hypercarb™ – zur Retention extrem polarer Analyten
Spezifikation
HyperSep Retain-AX; Innendurchmesser 3,0 mm | |
Konventionelles HPLC-System | |
HyperSep Quaternäres aminmodifiziertes Polystyrol DVB | |
4 Stk./Packung |
Retention von sauren Analyten | |
HyperSep | |
Kartusche für die Online-Festphasenextraktion | |
3,0 mm |