Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ UniGuard Direct Connect Online SPE-Säulen
Mit diesen direkt anschließbaren SPE-Kartuschen können Sie Zielanalyten in Minutenschnelle reinigen und konzentrieren. Diese bieten einen schnellen und einfachen Anschluss über einen wiederverwendbaren Einlege-Schutzkartuschenhalter.
Marke:  Thermo Scientific™ 60311-202
357.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10187554
  • 359.38 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Online-SPE-Produkten können Sie Zielanalyten in Minutenschnelle aufreinigen und konzentrieren. Die Säulen sind in verschiedenen praktischen Formaten erhältlich und verwenden beliebte HyperSep SPE-Chemikalien. Bei Verwendung mit üblichen HPLC-Systemen, Säulen und geeigneten Schaltventilen bieten sie Folgendes: 
  • Effektive Entfernung von Kontaminanten wie z. B. Proteinen aus Proben
  • Schnelle und effektive Reinigung und Konzentration von Zielverbindungen
Die Thermo Scientific HyperSep UniGuard Direct Connect Online-SPE-Säule bietet einen schnellen und einfachen Anschluss über einen wiederverwendbaren Einlege-Schutzkartuschenhalter.
HyperSep UNIGUARD Direct-Connection Online-SPE-Kassetten werden genau wie eine HPLC-Säule direkt an das Umschaltventil angeschlossen. Sie sind mit den folgenden HyperSep SPE-Chemikalien erhältlich:
HyperSep™ Retain™ PEP – zur Retention polarer und unpolarer Analyten
HyperSep Retain-CX – zur Retention von basischen und unpolaren Analyten
HyperSep Retain-AX – zur Retention von sauren und unpolaren Analyten
HyperSep™ Hypercarb™ – zur Retention extrem polarer Analyten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HyperSep Retain PEP; 3,0 mm Innendurchmesser
Konventionelles HPLC-System
HyperSep Harnstoff-modifiziertes Polystyrol DVB
4 Stk./Packung
Retention polarer und nicht-polarer Analyten
HyperSep
Kartusche für die Online-Festphasenextraktion
3,0 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ UniGuard Direct Connect Online SPE-Säulen > HyperSep Retain PEP; 10 mm Länge; 3,0 mm Innendurchmesser