Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Extraktionsspitzen für SPE im Mikrobereich, 10 bis 200 μl
Die innovativen SPE-Mikropipettenspitzen ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust.
Marke:  Thermo Scientific™ 60109-212
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10223603
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die innovativen SPE-Mikropipettenspitzen ermöglichen eine schnellere Probenvorbereitung mit minimalem Probenverlust und die Trennung kleinster Volumen bis 100 nl.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Spitzen für SPE im Mikrobereich sind mit vielen gängigen Chemikalien für eine breite Palette von Anwendungen erhältlich. Sie verfügen über eine einzigartige Mikropipettenspitze, bei der das chromatographische Material direkt auf die Innenfläche aufgebracht ist. Es werden keine Klebstoffe oder Polymere verwendet, dadurch wird eine Kontamination durch die Trägermatrix ausgeschlossen.
HyperSep Spitzen für Festphasenextraktion im Mikrobereich sind ideal für die Arbeit mit kleinen Probenmengen geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Massenspektrometrie
  • Entsalzung
  • Proteinreinigung
  • MALDI
  • Elektrophorese
  • HPCE
  • HPLC
  • CEC
Spitzen sind mit einer Kapazität von 1 bis 10 µl und einer Kapazität von 10 bis 200 µl erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hypercarb; 10 bis 200 µl Volumen
Mikropipetten
HyperSep
Spitze
Festphasenextraktion im Mikromaßstab
30 μm
HyperSep Hypercarb
10 bis 200 µl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Extraktionsspitzen für SPE im Mikrobereich, 10 bis 200 μl > Hypercarb; Volumen 10 bis 200 μl
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.