Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktion (SPE) Probennahmeplatten
Verwenden Sie Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionsplatten (SPE) zur Probennahme mit Ihrem HyperSep System.
Marke:  Thermo Scientific™ 60300-403
677.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10595225
  • 681.00 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionsplatten (SPE) zur Probenahme mit Ihrem HyperSep System.
Schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit oder Reproduzierbarkeit. Verwenden Sie das HyperSep System, um herkömmliche Sorptionsmittel zur Festphasenextraktion in ein 96-Well-Plattenformat zu integrieren.
  • Das innovative Design der 96-Well-Platten sorgt für Flexibilität bei der Methodenentwicklung und der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Reevaluierung der Methoden.
  • Die Platten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorptionsmitteln gleichzeitig verarbeitet werden können.
Bestellinformationen:
Erhältlich in Packungen mit 100 einzelnen Wells oder in vormontierten Platten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenahmeplatte, 2 ml
Vakuumkammer
Probenahmeplatte
SPE-Probenvorbereitung
HyperSep
2 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktion (SPE) Probennahmeplatten > Probensammelplatte, 2 ml