Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Zubehör für Festphasenextraktion (SPE) leere Wells
Diese 1 ml-Leer-Wells werden für Anwendungen mit Thermo Scientific™ HyperSep 96-Well-Platten verwendet.
34.38 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) HyperSep-96 Produkte und kompatible Verteiler
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10772527
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60300-318
Leer-Wells
34.38 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Leere Thermo Scientific™ HyperSep 1 ml-Wells werden in HyperSep 96-Well-Plattenanwendungen verwendet. Sie sind mit oder ohne Fritten erhältlich, in Packungen mit 100 Stk.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
HyperSep-96 Produkte und kompatible Verteiler
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Zubehör für Festphasenextraktion (SPE) leere Wells