Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE-Platten (pH 9)
Schnelle und effektive Probenvorbereitungstechnik zur Entfernung von Phospholipiden aus biologischen Matrices.
196.00 CHF - 237.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernung von Phospholipiden aus biologischen Matrices |
---|---|
Produktlinie | HyperSep |
Sorbens | HyperSep Speziell behandeltes Diatomit |
Typ | SLE-Platte |
Volumen (metrisch) | 2 ml |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12200859
|
Thermo Scientific™
60109-400-2-9W |
400 mg/2 ml Well, 96-Well-Platte, pH 9 |
229.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12200819
|
Thermo Scientific™
60109-200-2-9W |
200 mg/2 mL well, 96 well plate pH9 | N/A | |||||||
12200879
|
Thermo Scientific™
60109-500-2-9W |
500 mg/2 ml Well, 96-Well-Platte, pH 9 |
237.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyperSep SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction) bietet ein schnelles und effektives Verfahren zur Probenvorbereitung zur Entfernung von Phospholipiden aus biologischen Matrices.
Bei Hypersep SLE geht es um die Probenvorbereitung von biologischen Matrices über ein einfaches, effizientes und effektives Protokoll. Im Mittelpunkt steht die Entfernung störender Phospholipide, die eine Reihe von Problemen für die Endpunktanalyse bereiten.
Bei der Arbeit mit biologischen Matrices bietet SLE eine Reihe von Vorteilen gegenüber bestehenden Verfahren zur Probenvorbereitung, wie z. B. Flüssig/Flüssig-Extraktion (LLE) und Methoden mit Proteinfällung. Im Vergleich zu LLE bietet SLE eine höhere Reproduzierbarkeit und Rückgewinnung sowie einen geringeren Lösungsmittelbedarf, und sie verhindert die oft bei der LLE-Technik auftretende Emulsionsbildung. Darüber hinaus lässt sie sich vollständig automatisieren, was bei LLE nicht möglich ist. SLE bietet eine höhere Reinheit des Probenextrakts und eine entsprechend höhere Empfindlichkeit im Vergleich zu Methoden mit Proteinfällung, mit denen die Entfernung von Phospholipiden nicht möglich ist.- Einfaches, anwenderfreundliches Protokoll
- Entfernung von Phospholipiden
- Höhere Reproduzierbarkeit und Rückgewinnung im Vergleich zu LLE
Spezifikation
Entfernung von Phospholipiden aus biologischen Matrices | |
HyperSep Speziell behandeltes Diatomit | |
2 ml |
HyperSep | |
SLE-Platte |