Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE-Kartuschen (pH 9)
Schnelle und effektive Probenvorbereitungstechnik zur Entfernung von Phospholipiden aus biologischen Matrices.
119.00 CHF - 192.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung von Phospholipiden aus biologischen Matrices
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Speziell behandeltes Diatomit
Typ Festphasenextraktionskartusche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12201178
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-500-6-9
500 mg/6 ml, 30/Packung, pH 9
192.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12201218
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-500-3-9
500 mg/3 ml, 50/Packung, pH 9
177.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12201198
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-200-3-9
200 mg/3 ml, 50/Packung, pH 9
182.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12201138
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-2000-12-9
2 g/12 ml, 20/Packung, pH 9
130.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12201098
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-20000-60-9
20 g/60 ml, 10/Packung, pH 9
170.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12201158
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-1000-6-9
1 g/6 ml, 30/Packung, pH 9
119.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12201118
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60109-4000-25-9
4 g/25 ml, 15/Packung, pH 9
152.00 CHF
15 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (festkörperunterstützte Flüssig/Flüssig-Extraktion) bietet ein schnelles und effektives Verfahren für die Probenvorbereitung zur Entfernung von Phospholipiden aus biologischen Matrices.
HyperSep SLE-Kartuschen (pH 9) ermöglichen die Probenvorbereitung von biologischen Matrices über ein einfaches, effizientes und effektives Protokoll. Im Mittelpunkt steht die Entfernung störender Phospholipide, die eine Reihe von Problemen für die Endpunktanalyse bereiten.
Bei der Arbeit mit biologischen Matrices bietet SLE eine Reihe von Vorteilen gegenüber bestehenden Verfahren zur Probenvorbereitung, wie z. B. Flüssig/Flüssig-Extraktion (LLE) und Methoden mit Proteinfällung. Im Vergleich zu LLE bietet SLE eine höhere Reproduzierbarkeit und Rückgewinnung sowie einen geringeren Lösungsmittelbedarf, und sie verhindert die oft bei der LLE-Technik auftretende Emulsionsbildung. Darüber hinaus lässt sie sich vollständig automatisieren, was bei LLE nicht möglich ist. SLE bietet eine höhere Reinheit des Probenextrakts und eine entsprechend höhere Empfindlichkeit im Vergleich zu Methoden mit Proteinfällung, mit denen die Entfernung von Phospholipiden nicht möglich ist.
  • Einfaches, anwenderfreundliches Protokoll
  • Entfernung von Phospholipiden
  • Höhere Reproduzierbarkeit und Rückgewinnung im Vergleich zu LLE
Spezifikation
Spezifikation
Entfernung von Phospholipiden aus biologischen Matrices
HyperSep
HyperSep Speziell behandeltes Diatomit
Festphasenextraktionskartusche
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE-Kartuschen (pH 9)