Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silika-Kartuschen
Diese Silika-SPE-Kartuschen dienen der Retention von Analyten in unpolaren Matrices und der Trennung von Verbindungen mit sehr ähnlicher Struktur.
Marke:  Thermo Scientific™ 60108-852
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13496936
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silika-Kartuschen verfügen über ein polares Sorptionsmittel, das hauptsächlich zur Aufbewahrung von Analyten in unpolaren Matrices verwendet wird, und können Verbindungen mit sehr ähnlicher Struktur effektiv trennen. Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Extraktion von polaren Verbindungen, einschließlich Aldehyden, Aminen, Arzneimitteln, Pestiziden und Herbiziden
  • Extraktion von Carotenoiden, fettlöslichen Vitaminen, Aflatoxinen in Lebensmittelmatrices
  • Extraktion von Fettsäuren und Phospholipiden
Das hochwertige Silika-Material, das in HyperSep Silika-SPE-Kartuschen verwendet wird, adsorbiert Analyten aus unpolaren Lösungsmitteln wie Kohlenwasserstoffen, weniger polaren Estern und Ethern. Das Sorbens eignet sich auch für den Einsatz als Kationenaustauscher mit Zwischenfestigkeit in wässrigem Medium.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
150 ml
70.000 mg
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Festphasenextraktionskartusche
10/Packung
Silikagel 70 g/150 ml-Kartusche 10 St./Packung
Retention von Analyten in nicht-polaren Matrices
40 bis 60 μm
HyperSep Silika
150 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Silika-Kartuschen > 70 g Bettgewicht; 150 ml Säulenvolumen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.