Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Kartuschen
Mit diesen SPE-Kartuschen für starke Kationenaustauscher erzielen Sie eine hervorragende Leistung bei der Extraktion geladener basischer Verbindungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60108-420
230.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10147704
  • 231.16 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
50 mg
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Festphasenextraktionskartusche
Packung mit 100 Stück
50 mg Bettgewicht; 1 ml Säulenvolumen
Extraktion geladener basischer Verbindungen
40 bis 60 μm
HyperSep SCX
1 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Kartuschen > 50 mg Bettgewicht; 1 ml Säulenvolumen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.