Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Sammelgestelle für Druckverteiler
Verwenden Sie das Sammelgestell, das der mit dem Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler verwendeten Entnahmeröhrchengröße entspricht.
Marke:  Thermo Scientific™ 60104-268
1094.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13426926
  • 1155.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ HyperSep™ Sammelgestell für Überdruckverteiler, das der verwendeten Entnahmeröhrchengröße entspricht. Der HyperSep Überdruckverteiler bereitett bis zu 48 Proben mittels Festphasenextraktion (SPE) gleichzeitig vor. Die Extrakte werden in 13-mm- bzw. 16-mm-Röhrchen gesammelt.
Der HyperSep Überdruckverteiler bietet Platz für bis zu 48 SPE-Kartuschen. Der SPE-Kartusche hinzugefügte Proben und Lösungsmittel werden für einen gleichmäßigen Durchfluss in jeder Position unter Überdruck extrahiert. Die Extrakte werden in 13- bzw. 16-mm-Röhrchen gesammelt. Dieser SPE-Verteiler ermöglicht eine schnelle, einfache und robuste Vorbereitung mehrerer Proben auf die Analyse mittels Chromatographie.
Sehen Sie sich verwandte Produkte an, wenn Sie Ersatzzubehör für den HyperSep Überdruckverteiler benötigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sammelgestell für 16-mm-Röhrchen, 1/Packung
16-mm-Röhrchen, Überdruckverteiler
Sammelgestell
Extraktionssammlung
HyperSep
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Sammelgestelle für Druckverteiler >