Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler
Erhöhen Sie die Produktivität der Probenvorbereitung mit Festphasenextraktion (SPE). Mit diesem Verteiler können Sie bis zu 48 Proben gleichzeitig verarbeiten.
Marke:  Thermo Scientific™ 60104-236
7384.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11517651
  • 10175.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
Erhöhen Sie die Produktivität der Probenvorbereitung mit Festphasenextraktion (SPE), indem Sie bis zu 48 Proben gleichzeitig verarbeiten. Der Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler bietet Platz für bis zu 48 SPE-Kassetten verschiedener Größen: 1, 3, 6 und 10/15 ml. Den SPE-Kartuschen hinzugefügte Proben und Lösungsmittel werden für einen gleichmäßigen Durchfluss in jeder Position unter Überdruck extrahiert. Die Extrakte werden in 13-mm- bzw. 16-mm-Röhrchen gesammelt. Dieser SPE-Verteiler ermöglicht eine schnelle, einfache und robuste Vorbereitung mehrerer Proben für die anschließende Analyse mittels Chromatographie.
Der HyperSep Überdruckverteiler kann mit folgendem Zubehör ausgestattet werden:
  • Adapterplatten für 1-, 3-, 6- und 10/15-ml-Kartuschen
  • Sammelgestell (13 oder 16 mm)
  • Sammelröhrchen (13 oder 16 mm)
  • Vorgebohrter Abfallbehälter
  • Inline-Luftfilter
Ein Installationskit ist erhältlich.
Sehen Sie sich ähnliche Produkte an, wenn Sie Ersatzzubehör für den HyperSep Überdruckverteiler benötigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Überdruckverteiler mit 13-mm-Sammelgestell
13-mm-Entnahmeröhrchen
Überdruckverteiler mit Sammelgestell
SPE (Festphasenextraktion)
HyperSep
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Überdruckverteiler >