Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep-96 Phenyl Mikrotiterplatte und Einzelkavitäten
Die Thermo Scientific HyperSep-96 Phenyl Mikrotiterplatten und Einzelkavitäten weisen eine alternative Selektivität für die Retention von basischen Verbindungen auf.
Marke:  Thermo Scientific™ 60300-688
439.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10600436
  • 442.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
Die Thermo Scientific HyperSep-96 Phenyl Mikrotiterplatten und Einzelkavitäten weisen eine alternative Selektivität für die Retention von basischen Verbindungen auf.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-Well-Platte; Bettgewicht 100 mg
Extraktion aromatischer Verbindungen und basischer Analyten
HyperSep
Wellplatte für Festphasenextraktion
100 mg
40 bis 60 μm
HyperSep Phenyl
1 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep-96 Phenyl Mikrotiterplatte und Einzelkavitäten > 96-Well-Platte; 100 mg-Bettgewicht; 1 ml-Säulenvolumen