missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HyperSep™ PFAS SPE WAX (60 mg, 3 mL)

HyperSep™ PFAS SPE products are designed to address the needs of extraction and concentration of PFAS samples for targeted and not targeted screening while minimizing background contamination.

Marke:  Thermo Scientific™ 60107-60-3-WAX

257.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 30021964

  • 258.39 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

HyperSep SPE PFAS SPE products are designed to address the needs of extraction and concentration of PFAS samples for targeted and not targeted screening while minimizing background contamination. The range of selectivity’s and formats are designed to meet the requirements for main environmental testing methods by extracting and concentrating samples from drinking water, ground water, surface water, wastewater, soil, food and other complex matrices.

Per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) are among the primary emerging contaminants of concern. The detection and quantification of known PFAS and the discovery of unknown PFAS substances is rapidly growing. SPE solutions are a fundamental part of the analytical workflow for analysis of PFAS compounds.

Thermo Scientific provides a range of products to address PFAS testing requirements e.g. EPA methods: 1633, 537.1, 533.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

HyperSep PFAS SPE, 60 mg, 3 mL, WAX
EU and other regulations, extraction of PFAS from water
55 to 65 μm
Polymeric WAX
3 mL
60 mg
Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
HyperSep
Säule für die Festphasenextraktion
50 pack
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ PFAS SPE WAX (60 mg, 3 mL) >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt