Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ HPLC-Säulen für die Online-SPE
Mit diesen Säulen, die SPE-Chemien mit den Fittings und der Hardware traditioneller HPLC-Säulen kombinieren, können Zielanalyten in Minutenschnelle gereinigt und konzentriert werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 60312-302
496.27 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10629375
  • 498.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ HyperSep™ Online-SPE-Produkten können Sie Zielanalyten in Minutenschnelle aufreinigen und konzentrieren. Die Säulen sind in verschiedenen praktischen Formaten erhältlich und verwenden beliebte HyperSep SPE-Chemikalien. Bei Verwendung mit konventionellen HPLC-Systemen und geeigneten Schaltventilen bieten sie Folgendes:
  • Effektive Entfernung von Kontaminanten wie z. B. Proteinen aus Proben
  • Schnelle und effektive Reinigung und Konzentration von Zielverbindungen
HyperSep HPLC-Säulen für Online-SPE kombinieren SPE-Chemien mit den Fittings und der Hardware traditioneller HPLC-Säulen.
HyperSep HPLC-Säulen für Online-SPE sind mit den folgenden HyperSep SPE-Chemikalien erhältlich:
HyperSep™ Retain™ PEP – zur Retention polarer und unpolarer Analyten
HyperSep Retain-CX – zur Retention von basischen und unpolaren Analyten
HyperSep Retain-AX – zur Retention von sauren und unpolaren Analyten
HyperSep™ Hypercarb™ – zur Retention extrem polarer Analyten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HyperSep Retain-CX; Innendurchmesser 3,0 mm
Konventionelles HPLC-System
HyperSep Retain CX
3,0 mm
Online-Festphasenextraktion
HyperSep
Online-HPLC-Säule
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ HPLC-Säulen für die Online-SPE > HyperSep Retain-CX; Länge 20 mm; ID 3,0 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.