Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Sicherheitswanne für Glasblock-Vakuumkammer-Adapter
Verwenden Sie die Sicherheitswanne für Glasblock-Vakuumkammern als Kammerboden und zum Auffangen von verschütteten Flüssigkeiten.
Marke: Thermo Scientific™ 60104-260
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ HyperSep™ Sicherheitswanne für Glasblock-Vakuumkammern als Kammerboden und zum Auffangen von verschütteten Flüssigkeiten. Die HyperSep Glasblock-Vakuumkammer ermöglicht die Probenvorbereitung mittels Festphasenextraktion mit 16 bzw. 24 SPE-Kartuschen.
Spezifikation
Sicherheitswanne für Verteiler, 1/Packung | |
Adapter für Glasblock-Vakuumkammer | |
Manifold Safety Tray |
SPE Sample Preparation | |
HyperSep |