Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol-Platten
Mit diesen Diol SPE-Mikrotiterplatten und -Einzelwells erhalten Sie eine hervorragende Normalphasenextraktion polarer Verbindungen.
409.00 CHF - 468.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extraktion und Reinigung von polaren Komponenten
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep Diol
Typ Wellplatte für Festphasenextraktion
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10514655
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60300-630
Diol 10 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
409.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10056204
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60300-631
Diol 25 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
442.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10713097
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60300-632
Diol 50 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
467.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10157784
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60300-633
Diol 100 mg/1 ml, herausnehmbare 96-Well-Platte, 1/Packung
468.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13477026
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60307-311
SAX 10 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
434.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13467026
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60307-312
SAX 25 mg/2 ml 96-Fixed-Well-Platte, 1/Packung
452.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Das Sorptionsmittel, das in Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol-Platten verwendet wird, weist kurze Alkylketten mit polaren funktionellen Gruppen auf und ist ideal für die Isolierung polarer Verbindungen. Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Normalphasenextraktion von polaren Verbindungen
  • Reinigung von polaren Verbindungen
HyperSep Diol SPE 96-Well Mikrotiterplatten und -Einzelwells werden in der Regel als Alternative zu Silika in Normalphasenanwendungen verwendet, bei denen die saure Eigenschaft von Silika problematisch sein kann.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Extraktion und Reinigung von polaren Komponenten
HyperSep
Wellplatte für Festphasenextraktion
40 bis 60 μm
HyperSep Diol
1 ml
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol-Platten