Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano-Kartuschen
Mit diesen Cyano-SPE-Kartuschen mit mittlerer Polarität erhalten Sie eine optimierte Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices.
Marke:  Thermo Scientific™ 60108-745
279.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10755564
  • 294.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano-Kartuschen mit mittlerer Polarität sind weniger rückhaltend als Silika oder Diol und für die Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices optimiert. Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Retention polarer Verbindungen aus Hexan und Ölen
  • Umkehrphasenextraktionen von mäßig polaren Verbindungen
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in ein 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
100 mg
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Festphasenextraktionskartusche
Packung mit 100 Stück
100 mg Bettgewicht; 1 ml Säulenvolumen
Für die Retention polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices
40 bis 60 μm
HyperSep Cyano
1 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano-Kartuschen > 100 mg Bettgewicht; 1 ml Säulenvolumen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.