Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-Kartuschen
Sie benötigen eine weniger retentante Alternative zu C18 Säulen für polare und nicht-polare Verbindungen? Diese hydrophoben C8-Kartuschen mit umgekehrter Phase bieten eine hervorragende Leistung.
139.00 CHF - 255.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Drogenscreening, Metaboliten, Peptide in biologischen Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Produktlinie HyperSep
Sorbens HyperSep C8
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10444963
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-309
500 mg 3 ml
156.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10514665
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-391
50 mg 1 ml
201.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10089472
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-392
100 mg 1 ml
215.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10584845
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-393
200 mg 3 ml
146.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10171263
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-394
500 mg 6 ml
139.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10330915
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-427
1000 mg 6 ml
162.00 CHF
30 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10167504
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-704
2000 mg 15 ml
186.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10733867
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-705
5g 25 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10703097
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60108-706
10.000 mg 75 ml
241.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-Kartuschen bieten eine weniger retentive Alternative zu C18 für polare und unpolare Verbindungen und eignen sich gut für Methoden, die eine geringere Retention als C18 erfordern. Die Kartuschen eignen sich ideal für die Analyse von:
  • Arzneimitteln und ihren Metaboliten in biologischen Proben
  • Peptiden in biologischen Proben
HyperSep C8 SPE-Kartuschen bieten hervorragende Leistungsmerkmale für mäßig polare Analyten. Sie bieten auch das Potenzial für polare Wechselwirkungen, die größer sind als bei C18.
HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
HyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten reproduzierbare, zuverlässige Probenvorbereitung in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Drogenscreening, Metaboliten, Peptide in biologischen Proben
40 bis 60 μm
HyperSep C8
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Festphasenextraktionskartusche
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8-Kartuschen