Learn More
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ HPLC-Säulen
HyperREZ XP Carbohydrate Pb2+ LC-Säulen dienen dazu, das den Anwendungsanforderungen entsprechende Gegenion zu liefern.
440.15 CHF - 2341.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | LC/MS |
---|---|
Max. Druck | 725 psi (50 bar) |
Partikelgröße | 8 μm |
pH | 1 bis 11 |
Temperatur | 90 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11527531
|
Thermo Scientific™
69108-057726 |
50 mm | 7.7 mm | N/A | ||||||
10679855
|
Thermo Scientific™
69108-307780 |
300 mm | 7,7 mm |
2341.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11537531
|
Thermo Scientific™
69108-903027 |
5 mm | 3 mm |
440.15 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ LC-Säulen werden mit einem speziellen, geschützten Verfahren hergestellt und durchlaufen strengste Qualitätskontrollen. Sie dienen dazu, das den Anwendungsanforderungen entsprechende Gegenion zu liefern. Jede Säule wird einzeln getestet, um die Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule sicherzustellen.
Säulen auf Polymerbasis für die Kohlenhydratanalyse bieten dem Chromatographieanwender Vorteile wie Temperatur- und pH-Stabilität sowie eine verbesserte Lösungsmittelauswahl.- Entwickelt für die Bestimmung von Kohlenhydraten, Sacchariden, organischen Säuren und Alkoholen
- Effiziente und reproduzierbare monodisperse Partikel
- Stabil für eine lange Säulen-Nutzungsdauer selbst bei niedrigen pH-Werten und hohen Temperaturen
Spezifikation
LC/MS | |
8 μm | |
90 °C | |
Pb2+-Gegenion | |
Ligandenaustausch |
725 psi (50 bar) | |
1 bis 11 | |
L34 | |
Sphärisches, mikroporöses Polymer |