Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma Tankauskleidungen, CX3-9-Liner
Das Tank-Linersystem mit Oberzug besteht aus einer einbahnigen CX3-9-Mehrschichtfolie aus Kunststoff, in Abmessungen, die für Fässer und gängige zylindrische Tanks nach Industriestandard optimiert sind.Die Auskleidungen sind zwecks maximaler Rückgewinnung nach oben offen. Für zusätzliche Mobilität ist ein Rollgestell verfügbar.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30647.10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17810647
  • 769.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Minimiert Keime durch die Konstruktion in einem ISO 7-konformen Reinraum unter sterilen cGMP-Bedingungen.
  • Anders als bei wiederverwendbaren Behältern sind nach Gebrauch keine Reinigungsschritte erforderlich, und das Risiko der Kreuzkontamination ist somit verringert.
Anwendungen:
  • Eliminierung der Tankreinigung und Reduzierung von Zykluszeiten.
  • Erleichtert die Hydration pulverförmiger Nährmedien und Puffer sowie das Auffangen unsteriler Lösungen und Flüssigkeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
378 L
Kartonagen
Bestrahlt
Gehäuse CX3-9
100 gal.
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt.
HyPerforma
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyPerforma Tankauskleidungen, CX3-9-Liner > Fassungsvermögen:378 L