Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Smartainer™ 3.0 Bioprocess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film
4860.00 CHF - 5100.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Artikelbeschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Artikelbeschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17958221
|
Thermo Scientific™
SH31188.01 |
200 L | Horizontally-gusseted |
4860.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17948221
|
Thermo Scientific™
SH31188.02 |
500 L | Horizontally-gusseted |
5100.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17978261
|
Thermo Scientific™
SH31188.03 |
500 L | Vertically-gusseted |
4910.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The Thermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0 BPC provides end-users producing biologics or vaccine therapeutics with a large-volume, sterile liquid storage system for volumes ranging from 200 L to 3000 L—designed for the collection and storage of sterile process liquids such as cell culture media, process water or purification media. Options include temperature-control through integrated water jackets, BPC deploying hoists, as well as other options to optimize performance in your productions processes.
The Thermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0 BPC provides end-users producing biologics or vaccine therapeutics with a large-volume, sterile liquid storage system for volumes ranging from 200 L to 3000 L—designed for the collection and storage of sterile process liquids such as cell culture media, process water or purification media. Options include temperature-control through integrated water jackets, BPC deploying hoists, as well as other options to optimize performance in your productions processes.Spezifikation
Bioprocess Container (BPC) |