Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 to 500L Tank Liners, 500L Liner - Diameter: 31in. (79cm)
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 bis 500 l Tankauskleidungen sind mit oder ohne Bodenablass erhältlich und werden steril für die Handhabung von Flüssigkeiten in Bioproduktionsanwendungen geliefert.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30647.07
Artikelnummer. 17880637
  • 672.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Tankauskleidungen im Standardformat sind zwecks maximaler Rückgewinnung nach oben offen. Für zusätzliche Mobilität ist ein Rollgestell verfügbar.
Eigenschaften:
  • Minimiert Keime durch die Konstruktion in einem ISO 7-konformen Reinraum unter sterilen cGMP-Bedingungen.
  • Anders als bei wiederverwendbaren Behältern sind nach Gebrauch keine Reinigungsschritte erforderlich, und das Risiko der Kreuzkontamination ist somit verringert.
Anwendungen der Thermo Scientific Tankauskleidung:
  • Eliminierung der Tankreinigung und Reduzierung von Zykluszeiten.
  • Erleichtert die Hydration pulverförmiger Nährmedien und Puffer sowie das Auffangen unsteriler Lösungen und Flüssigkeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoff
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt.
Bestrahlt
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall
Unsteril
Verpackt in stabilen Kartons, versehen mit Produkt- und Chargenkennung.
Zylindrische Tanks nach Industriestandard
HyPerforma™
Gehäuse CX3-9
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 to 500L Tank Liners, 500L Liner - Diameter: 31in. (79cm) > 500 l Auskleidung