Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ PREP HPLC-Säulen
Säulenformat: Vorsäule; Kohlenstofflast: 100 %; Porengröße: 250 Å; Säulenphase: Normal- und Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 35005-159270A
17442.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16338596
  • 20060.64 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Präparativsäule, Standard
150 mm
5 μm
250 Å
105 °C
Poröser Graphitkohlenstoff
100 %
Normal- und Umkehrphase
20 mm
4300 psi (295 bar)
0 bis 14
120 m²/g
L109
Sphärischer, poröser Graphitkohlenstoff
Polare Retention
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypercarb™ PREP HPLC-Säulen >