Learn More
Ansell™ Hynit™ Leichte blaue Handschuhe der Serie 32-815 aus Nitril
Die spezielle Nitrilformulierung vereint ausgezeichnete Abriebfestigkeit mit bemerkenswerter Flexibilität. Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab.
Marke:  Ansell™ 32815090
49.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12660842
  • 72.05 CHF / 12 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Cut-and-Sewn-Aufbau
  • Nitrilbeschichtung
  • Polyester/Baumwolleinlage
  • Blau und weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nitril
Nitril
Leichte Handschuhe
32-815
Interlock-Strickpolyesterbaumwolle
144 Paar
32-815
CE-Kennzeichnung, ANSI, EN 388 : 3111
Nitril
9
Sicherheit
Handfläche beschichtet
Hervorragende Beständigkeit gegen Laufmaschen, Durchstich, Abrieb und Schnitte
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Hynit™ Leichte blaue Handschuhe der Serie 32-815 aus Nitril > Größe: 9