Learn More
Ansell™ Hynit™ Handschuhe
Die spezielle Nitrilformulierung vereint ausgezeichnete Abriebfestigkeit mit bemerkenswerter Flexibilität. Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab.
Marke:  Ansell™ 32105070
30.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12680822
  • 44.50 CHF / 12 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Ideal für den allgemeinen Einsatz in Werksanlagen, Montageinspektionen, Warenannahme sowie leichte bis mittlere Fertigungs- und Materialhandhabungen.
  • Das Nitril-imprägnierte Material sorgt für ausgezeichnete Abrieb- und Durchschleiffestigkeit
  • Das Clute Cut- und Interlock-Strickfutter sorgt für hervorragenden trockenen Griff und ein optimales Fingergefühl
  • Die Handschuhe sind flüssigkeitsabweisend und maschinenwaschbar, sodass sie nicht einlaufen, versteifen oder die Griffigkeit verlieren
  • Das Futter verknäult nicht
  • Farbcodierte Manschetten zur einfachen Größenbestimmung und -anpassung nach dem Waschen
  • Erhältlich mit fester klimatisierter Rückseite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nitril
Nitril
Mittelschwere Handschuhe
32-105
Interlock-Strickpolyesterbaumwolle
144 Paar
32-105
CE-Kennzeichnung, ANSI, EN 388:3111
Nitril
7
Aufsteckbar
Handfläche vollständig beschichtet
Hervorragende Beständigkeit gegen Laufmaschen, Durchstich, Abrieb und Schnitte
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Hynit™ Handschuhe > Größe: 7