Learn More
Hygromycin B, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
50 mg
Beschreibung
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic. Active against both prokaryotic and eukaryotic cells. Inhibits protein synthesis by binding to the 30S subunit and inhibiting the ribosomal translocation step of elongation.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hygromycin B |
Typ | Hygromycin B |
CAS | 31282-04-9 |
Menge | 50 mg |
Summenformel | C20H37N3O13 |
Synonym | O-6-Amino-6-deoxy-L-glycero-D-galacto-heptopyranosylidene-(1-2-3)-O-β-D-talopyranosyl(1-5)-2-deoxy-N3-methyl-D-streptamine |
InChI-Schlüssel | GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N |
SMILES | CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N |
IUPAC-Name | (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-Amino-2,6-Dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl]oxy-6'-[(1S)-1-Amino-2-Hydroxyethyl]-6-(hydroxymethyl)spiro[4,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-oxan]-3',4',5',7-tetrol |
Molekulargewicht (g/mol) | 527.524 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hygromycin B, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur