Learn More
HOPEN Hygiene PP Gown with Collar, White
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Beschreibung
- Hygienekittel PP
- Klassisch mit Kragen
- Elastisch am Handgelenk
- Mit einer Innentasche auf der linken Seite
- Mit Reißverschluss
- 40 g/m2
- Weiß
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Extragroß |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Stulpenform | Elastisch |
Enthält | Kragen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HOPEN Hygiene PP Gown with Collar, White >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur