Learn More
Ansell™ HyFlex™ INTERCEPT™ Cut Resistant Medium Duty Industrial Sleeves w/o Thumbslot Artikelnummer.: 16835410
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ HyFlex™ INTERCEPT™ Cut Resistant Medium Duty Industrial Sleeves w/o Thumbslot
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16835410
30,4 cm, Weit
Click to view available options
Länge (metrisch):
30,4 cm
40,6 cm
45.7 cm
Größe:
Eng
Narrow
Weit
Länge (angloamerikanisch):
16 in.
18 in.
Artikelnummer. 16835410
Marke: Ansell™ 11250120W
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Made of black yarn and are silicone and latex free for friendly paint and finish process
  • Nahtlos
  • Die rote und die schwarze Kante zeigen breite (schwarz) und schmale (rot) Ausführungen für einfaches Sortieren der Wäsche
  • Spezielle gestrickte Bizeps-Bündchen halten die Ärmel an Ort und Stelle
  • Erhältlich in verschiedenen Längen und Breiten (schmal oder breit) für optimale Passform und Komfort für jeden Arbeiter
  • Entwickelt für die Arbeit in Kombination mit jedem schnittfesten HyFlex Handschuh
  • Nützlich in der Automobil- und Transportindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in Maschinen und Anlagen, in der Metallherstellung und in der Weißwarenindustrie
Anwendungen:
  • Aufstellen von Plattenbauteilen
  • Justieren von Systemen und Schrauben
  • Überprüfung, Markierung und Ausbesserung der Körperfläche
  • Glasreparatur und -austausch
  • Handhabung von Metallblechen und Paneelen
  • Handhabung von Teilen mit scharfen oder rauen Kanten
  • Handhabung von Struktur- und Karosseriekomponenten
  • Inspektion, Auswahl, Prüfung von Teilen
  • Presswerk
  • Presswerk
  • Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
Compliance
Meets ANSI A3 (cut level) and EN 388-2542 standards.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Frei von umweltschädlichen Stoffen
    • Recycelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Größe Weit
Produkttyp Cut-resistant Sleeve
Material Ansell INTERCEPT™ Technology
Farbe Dark Gray
Sterilität Non-sterile
Modell Ambidextrous
Einwegprodukt Reusable
Verschlusstyp Elastic Upper with Knit Cuff
Saumtyp Seamless
Latexfrei Yes
Länge (metrisch) 30,4 cm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell™ HyFlex™ INTERCEPT™ Cut Resistant Medium Duty Industrial Sleeves w/o Thumbslot >