Learn More
Ansell HyFlex™ 48-102 Polyurethane-Coated Lightweight Nylon Gloves Artikelnummer.: 16069721
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell HyFlex™ 48-102 Polyurethane-Coated Lightweight Nylon Gloves
Artikelnummer. 16069721 Alle ansehen Ansell Produkte
6
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 16069721
Marke: Ansell 48102060
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.
  • Hohe Abriebfestigkeit für längere Haltbarkeit
  • Der dünne Träger und die dünne Beschichtung sorgen für hohe Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Für ein extrem feines Tastempfinden, wenn Präzision gefragt ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Hand Spezifisch
Material Nylon
Größe 6
Norm EN 388 4121A
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Handhabung von Gegenständen, Verpackungsarbeiten und Bedienung von Maschinen
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie 48-102
Yarn Gauge 13
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ 48-102 Polyurethane-Coated Lightweight Nylon Gloves >