Learn More
Ansell HyFlex™ 11-937 Schneidfeste, ölabweisende Handschuhe
Die schnittfesten, ölabweisenden Ansell™ HyFlex™ 11-937 Handschuhe verfügen über eine verstärkte Daumenöffnung, die eine längere Lebensdauer gewährleistet
236.00 CHF
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Bauweise | Gestrickt |
Coating Material | Nitrilschaum |
Farbe | Grau, Schwarz |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16049701
![]() |
Ansell
11937060 |
6 |
236.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16059701
![]() |
Ansell
11937070 |
7 |
236.00 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16069701
![]() |
Ansell
11937080 |
8 |
236.00 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16079701
![]() |
Ansell
11937090 |
9 |
236.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16089701
![]() |
Ansell
11937100 |
10 |
236.00 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16099701
![]() |
Ansell
11937110 |
11 |
236.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Schützt vor Verletzungen, Öl- und Industrieflüssigkeiten
- Das ultraleichte Design im 18er-Maß ermöglicht Fingerfertigkeit und höchsten Tragekomfort
- Verstärkte Daumenöffnung für erhöhten Schutz und längere Lebensdauer
- Griffleistung für sicheres Handling in trockenen bis öligen Anwendungen
- Besonders haltbare FORTIX-Beschichtung für längere Lebensdauer des Produkts
- Silikonfrei
Spezifikation
ANSI 4 | |
Gestrickt | |
Grau, Schwarz | |
Spezifisch | |
Schnittfeste Handschuhe | |
Inspektion, Montage, Befestigungskomponenten, Reparatur und Wartung von Geräten, Automobilanwendungen, Presswerkbetrieb | |
Ansell GRIP™ Technologie | |
ISO 188889 | |
HyFlex™ 11-937 | |
21,2 cm |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II | |
Nitrilschaum | |
ANSI A2 | |
Ja | |
EN 388:4X42B | |
Gestrickt | |
Dyneema™ Diamond-Technologie | |
12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton | |
8,3 in. |