Learn More
Ansell™ HyFlex™ Mittelschwere blaue Handschuhe der Serie 11-920 aus Nitril
Sichere Handhabung kleiner bis mittelgroßer Teile mit leichter Öl- oder Schmiermittelbeschichtung. Schützt die Haut vor Ölkontamination.
Marke: Ansell™ 11920070
57.97 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Patentierte Ansell Grip Technologie™.
- Mikroskopische Kanäle in der Handschuhbeschichtung leiten das Öl an, um einen sicheren Kontakt zwischen Handschuh und Oberfläche zu gewährleisten.
- Gestrickte Konstruktion
- Einlage aus Nylon
- Nitrilbeschichtung
- Handflächenbeschichtung
- Strickbündchen
- Blau
Spezifikation
Nitril | |
Nitril | |
Mittelschwere Handschuhe | |
11-920 | |
Nylon | |
144 Paar | |
11-920 |
ANSI EN, 388:3131 | |
Nitril | |
7 | |
Strick | |
Handfläche beschichtet | |
Gute Beständigkeit gegen Laufmaschen und Löcher, überragende Abriebfestigkeit |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08