Learn More
Ansell HyFlex 11-842 Mehrzweckhandschuh
HyFlex™ 11-842 ist zu 90 % aus Recyclingnylongarn hergestellt, und seine kunststofffreie Verpackung enthält 53 % weniger Materialien.
Marke: Ansell 11842070
56.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nachhaltige Konstruktion: Der nachhaltige Mehrzweck-Handschuh HyFlex™ 11-842 ist zu 90 % aus Recyclingnylongarn* hergestellt, das unseren CO2-Fußabdruck um 75 g pro Paar† reduziert; seine kunststofffreie Verpackung enthält 53 % weniger Materialien.‡
- Größere Robustheit: Die FORTIX™ Technology erhöht die Abriebfestigkeit des Handschuhs um bis zu 20 %.§
- Erhöhter Tragekomfort: Die ZONZ™ Comfort Fit Technology erhöht die Atmungsaktivität und Fingerbeweglichkeit.
- Touchscreen-Kompatibilität: Mit diesem Industriehandschuh lassen sich viele Touchscreen-Geräte bedienen. Größere Sicherheit, da der Handschuh zwischen verschiedenen Arbeitsschritten nicht ausgezogen werden muss.
- Zertifizierte Hautfreundlichkeit: Dieser HyFlex™-Handschuh ist dermatologisch getestet und frei von schädigenden Substanzen.
* über 30 % Mindestgehalt an Recyclingmaterial im Endprodukt (basierend auf Größe 9).
† Im Vergleich zu handelsüblichen Mehrzweckhandschuhen aus Nylon.
‡ 71 % weniger Treibhausgasemissionen – LCA von Ansell berechnet nach Gewichtsreduzierung, von Experten überprüft.
§ Im Vergleich zur vorherigen Technologieversion.
Spezifikation
ANSI 4 | |
Nylon, Spandex | |
No | |
CAT III | |
Palm | |
12 Pairs per Bag, 6 Bags per Case | |
Seamless Knit | |
Yes | |
1.5 | |
Black, Green | |
Reusable | |
Spezifisch | |
Ja | |
Puderfrei | |
7 | |
11-842 | |
No | |
Standard | |
Automotive, automotive aftermarket, industrial, machinery and equipment, metal fabrication, emergency medical services, utilities, warehousing, logistics, oil and gas, food processing and handling, aerospace | |
Grün | |
ANSELL GRIP | |
Recycled Nylon, Spandex | |
Abrasion, Cut, Tear, Puncture, Impact | |
Gerade |
Yes | |
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020 , Food Contact, CE Number, Dermatologically Tested, OEKO-TEX™ Centexbel, Ecovadis label, 4131A, 4131A, X1XXXX, Ansell is top-rated among 6% of companies within PPE industry | |
No | |
Not Sterile | |
Knit | |
Knit | |
HyFlex 11-842 Multi-Purpose Foam Nitrile Coated Glove | |
Industriell | |
Nitrilschaum | |
ANSI A1 | |
Keine Textur | |
No | |
Recycled Nylon, Spandex, Fortix Foam Nitrile | |
ESD Gloves | |
Unsteril | |
Yes | |
No | |
General handling, assembly of small parts, raw material handling, picking, fastening components, adjusting systems and screwing, warehouse and logistics operations, compatible with consumer and industrial touchscreens, quality inspection, dry food handling & packaging, occasional handling of hot objects : EN407 Contact Heat class 1 (100°C for 15s) | |
Unisex | |
Knit | |
No | |
ANSI/ISEA 105-16 Schutzklasse 1 | |
3 | |
190-275 MM |