Learn More
Ansell™ HyFlex™ Nitrilschaumhandschuhe der Serie 11-840 für leichte Beanspruchung
Strapazierfähigkeit und hervorragende Passform. Die Ansell Edmont™ HyFlex™ Nitrit-Schaumstoffhandschuhe der Serie 11-840 für leichte Beanspruchung eignen sich die präzise Handhabung bei abrasiven Anwendungen.
Marke: Ansell™ 11840070
54.77 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Industrielle Mehrzweckhandschuhe
- Die robuste 1.1 mm FORTIX™ Nitrilschaumbeschichtung (Patent angemeldet) bietet eine Abriebfestigkeit gemäß EN 4 mit bis zu zweifacher Abriebleistung gegenüber anderen leichten, getauchten Strickhandschuhen
- Die FORTIX™ Beschichtung ist im Vergleich zu früheren Rezepturen um 20 % atmungsaktiver – für kühlere, trockenere Hände und weniger Schweiß
- Das eng anliegende Futter passt sich den natürlichen Konturen der Hand an und sorgt so für ein angenehmeres Tragegefühl: an der Basis des kleinen Fingers (zusätzlicher Komfort), an den Fingerspitzen (hervorragendes Tastgefühl) und an der Handfläche (mehr Fingerfertigkeit)
- Mit ausgewogener Balance an robuster Abriebleistung, erhöhtem Komfort und hoher Fingerfertigkeit
- Ideale Lösung für Mitarbeiter, die zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln
- Das silikonfreie Material bedeutet, dass vor dem Lackieren keine Silikonkontaminationen auf Metallteile übertragen werden
Anwendungen:
- Justieren von Teilen, Systemen
- Justieren von Systemen und Schrauben
- Zusammenbau und Montage von Komponenten
- Montage und Demontage von Anlagen
- Zusammenbau und Inspektion von Komponenten
- Fahrgestellmontage, Karosseriebau
- Kommissionierung, Befestigung von Teilen
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2001 | |
Schwarz, Grau | |
Nein | |
Industrielle Handschuhe | |
Bauweise: Gestrickt | |
Waschen: 40 °C | |
FORTIX™ Abriebfestigkeitstechnologie | |
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Karton | |
200 bis 270 mm |
Gauge:15 | |
Beschichtete Handfläche | |
Nitrilschaum | |
7 | |
Waschen: 104 °F | |
Strick | |
Nylon – Spandex | |
11-840 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.