Learn More
Ansell™ HyFlex 11-840 Gloves Artikelnummer.: 17059193
Verfügbar ab: 02-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ HyFlex 11-840 Gloves
Artikelnummer. 17059193
5
Click to view available options
Größe:
5
12
Artikelnummer. 17059193
Marke: Ansell™ 11840050
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mechanical protection gloves with nitrile foam coating on 15 gauge nylon-spandex liner, palm coated.
  • Diese Handschuhe für den industriellen Einsatz verfügen für bessere Haltbarkeit über die Fortix™ Abrasion Resistance-Technologie
  • Ideal geeignete nitrilbeschichtete Arbeitshandschuhe mit bis zu 2x besserer Griffigkeit sorgen für eine sicherere Handhabung
  • Verbesserte Atmungsaktivität für noch mehr Komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Chlorinated No
Bauweise Knit
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Schwarz, Grau
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Rough
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nylon und Spandex
Produkttyp Foam Nitrile Gloves
Größe 5
Modell 11-840
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Ansell Grip Technology
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Daumenform Wing
Länge (metrisch) 200 bis 275 mm
Name des Produkts
Ansell™ HyFlex 11-840 Gloves >