Learn More
Ansell HyFlex™ 11-801 Foam Nitrile Coated Nylon Gloves
Fester Sitz bei Leichtölanwendungen.
Marke: Ansell 11801070
48.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Das dunkle Futter eignet sich gut für leicht verschmutzte oder ölige Umgebungen
- Die Nitrilbeschichtung aus Schaumstoff ist bis zu 30 % atmungsaktiver und sorgt so für einen höheren Tragekomfort
- Für einen saubereren und bequemeren Handschuh werden durch den firmeneigenen Waschprozess Verunreinigungen effektiv entfernt
- Durch das unabhängige Test- und Zertifizierungssystem Öko-Tex™ als hautfreundlich zertifiziert&
- Vor dem Lackieren werden keine Silikonkontaminationen auf Metallteile übertragen
Compliance
Entspricht ANSI A1 (Schnittfestigkeit) und ANSI 3 (Abriebfestigkeit); Normen EN388-1149.
Spezifikation
ANSI 3 | |
Nitrilschaum | |
ANSI A1 | |
Nylon | |
7 | |
Gestrickt | |
15 |
Handfläche | |
Grau | |
Spezifisch | |
Tauchbeschichtete Handschuhe | |
Fahrzeuge, Maschinen/Anlagen, Metallverarbeitung und Handhabung von Chemikalien | |
11-801 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ 11-801 Foam Nitrile Coated Nylon Gloves > 7
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur