Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ Mittelschwere weiße Handschuhe der Serie 11-625 aus Polyurethan
Bieten eine perfekte Balance aus Komfort und sicherer Handhabung mit hervorragender Schnittfestigkeit. Die innovative Garnstruktur enthält einen optimalen Anteil an Dyneema™, der eine hohe Schnittfestigkeit für eine sichere Verwendung bei der Kontrolle, Handhabung und Montage von Gegenständen mit scharfen Teilen bietet.
207.00 CHF - 210.00 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite | Polyurethan |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, Norm der KATEGORIE II EN 388:4342 |
Stulpenmaterial | Polyurethan |
Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
Art der Handschuhstulpe | Strickbund |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12640742
|
Ansell Edmont™
11625060 |
6 | N/A | |||||||
12650742
|
Ansell Edmont™
11625070 |
7 |
210.00 CHF
12 Paare Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12393569
|
Ansell Edmont™
11625080 |
8 | N/A | |||||||
12303579
|
Ansell Edmont™
11625090 |
9 | N/A | |||||||
12313579
|
Ansell Edmont™
11625100 |
10 | N/A | |||||||
Beschreibung
- Bietet perfekte Balance aus Komfort und sicherer Handhabung mit hervorragender Schnittfestigkeit.
- Für das Futtermaterial wird eine innovative Garnstruktur verwendet, die einen optimalen Anteil von Dyneema™ enthält.
- Bietet hohe Schnittfestigkeit.
- Die Handschuhe sind mit Lycra™ gefüttert und verfügen über eine Polyurethan-Beschichtung, die ausgezeichnete Flexibilität und Passform garantieren.
- Entwickelt für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen.
Spezifikation
Polyurethan | |
Polyurethan | |
Strickbund | |
Spandex/Dyneema™ | |
12 Paare |
CE-Kennzeichnung, Norm der KATEGORIE II EN 388:4342 | |
Mittelschwere Handschuhe | |
Dyneema™ | |
Handfläche beschichtet | |
Wirksamer Schnittschutz |