Learn More
Ansell™ HyFlex™ Leichte graue und schwarze Handschuhe der Serie 11-601 aus Polyurethan
Für leichte und empfindliche Anwendungen in trockenen Umgebungen, bei denen es auf maximale Geschicklichkeit ankommt.
Marke: Ansell™ 11601090
33.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für die Montage von kleinen Teilen wie kleinen Lagern, Gelenken und Federn
- Einlage aus Nylon
- Gestrickter Aufbau
- Beschichtung aus Polyurethan
- Handflächenbeschichtung
- Strickbündchen
Spezifikation
Polyurethan | |
Polyurethan | |
Leichte Handschuhe | |
11-601 | |
Nylon | |
144 Paar | |
11-601 |
Normen der KATEGORIE III,-EN 388: 3121, ANSI, CE-Kennzeichnung | |
Polyurethan | |
9 | |
Strick | |
Handfläche beschichtet | |
Präzision, schnittfest, ölabweisend und Spezialprodukte |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08