Learn More
Ansell HyFlex™ 11-600W White Nylon Gloves with Polyurethane Coating
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Designed for light and delicate applications in dry environments
- Bare-handed dexterity with protection for light duty applications
- Polyurethane coating on the palm enhances tactile sensitivity
- White color is ideal for clean applications
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Coating Material | Polyurethane |
Farbe | White |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Specific |
Material | Nylon |
Produkttyp | Dip-coated Gloves |
Größe | 8 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automotive, Machinery/Equipment, and Metal Fabrication |
Art der Handschuhstulpe | Knit |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ 11-600W White Nylon Gloves with Polyurethane Coating >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur