Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ Polyurethan-Handschuhe der Serie 11-518 für ultraleichte Beanspruchung
Optimal auf die Hand zugeschnitten, sorgt für das Gefühl des Komforts mit bloßen Händen. Die Ansell Edmont™ HyFlex™ Ultra Light Duty Polyurethan-Handschuhe der Serie 11-518 sind ultraleichte schnittfeste Handschuhe.
Marke: Ansell Edmont™ 11518070
81.51 CHF gültig bis 2025-07-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24098" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Industrielle Handschuhe
- Dieser wahrlich leichte Handschuh bietet Ihren Mitarbeiter Schutz gemäß EN-Stufe 3 für Schnittschutz
- Der weiche, ultraleichte, nahtlose, atmungsaktive Innenhandschuh hält die Hände kühl und trocken und bietet mehr Flexibilität
- Gute Empfindlichkeit an den Fingerspitzen und hervorragender Tragekomfort
- Dünne PU-Beschichtung aus Dyneema™ Diamond Technology Faser für unübertroffene Fingerfertigkeit und gutes Tastgefühl für Anwendungen, bei denen Schnittrisiko besteht
Anwendungen:
- Veredelung von Materialien und Produkten
- Zusammenbau und Inspektion von Komponenten
- Anlieferung von Teilen an die Produktionslinie
- Endfertigung
- Handhabung von eingehenden Waren
- Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen, BTX-Verfahren
- Kommissionierung, Befestigung von Teilen
- Press-Spritzguss
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2006 | |
Blau | |
Polyurethan | |
7 | |
Strick | |
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Karton | |
210 bis 265 mm |
Gauge:18 | |
Beschichtete Handfläche | |
Industrielle Handschuhe | |
Bauweise: Gestrickt, beschichtet | |
Nylon - Spandex - Dyneema™ Diamond Technology | |
11-518 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24098, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24098Gültig bis zum: 2025-07-16