Learn More
Ansell HyFlex™ 11-135 Seamless Knit Polyamide Antistatic Gloves with Coated Fingertips
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Beschreibung
- Die Handschuhe werden nahtlos aus Endlosgarn gestrickt
- Der Textil-Innenhandschuh besteht aus hochfestem Polyamid-Endlosgarn mit Kupferanteil
- Feine Maschen ohne Fadenunterbrechungen erhöhen den Tragekomfort
- Die elastische Polyurethan-Beschichtung auf der Fingerspitzen sorgt für Griffigkeit
- Dank ihrer antistatischen Eigenschaften schützen die Handschuhe den Träger vor elektrostatischen Entladungen
- Fusselarm und für Reinraumanwendungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
Bauweise | Nahtloser Strick |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Grau |
Hand | Spezifisch |
Material | Polyamid |
Produkttyp | Antistatische Handschuhe |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | 113XA |
Geschlecht | Unisex |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ 11-135 Seamless Knit Polyamide Antistatic Gloves with Coated Fingertips >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur